Fortfahren mit
N1540
NO-1886
Synonym(e):
Diethyl 4-[(4-bromo-2-cyanophenyl)carbamoyl]benzylphosphonate, Ibrolipim, OPF 009
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 652,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20BrN2O4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 652,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
off-white to pale yellow
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOP(=O)(Cc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(Br)cc2C#N)OCC
InChI
1S/C19H20BrN2O4P/c1-3-25-27(24,26-4-2)13-14-5-7-15(8-6-14)19(23)22-18-10-9-17(20)11-16(18)12-21/h5-11H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23)
InChI key
KPRTURMJVWXURQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lipoprotein lipase activator. Overexpression of lipoprotein lipase in transgenic rabbits leads to increased small dense LDL in plasma and promotes atherosclerosis. Long-term administration of NO-1886 protects against the development of experimental atherosclerosis in animals.
Packaging
Packaged under nitrogen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CB_86040306
vibrant-m
HRT-18
description
-
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−196°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
-
color
off-white to pale yellow
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)