Fortfahren mit
N5755
β-Nicotinamidadenin-Dinucleotidphosphat Hydrat
Synonym(e):
β-NADP, Coenzyme II, NADP, TPN, Triphosphopyridinnucleotid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 253,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 461,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 723,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.230,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H28N7O17P3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
743.41 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay)
Biological source:
chicken liver
Form:
powder
Solubility:
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
€ 253,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
chicken liver
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
sodium and potassium: ≤0.04%
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O17P3.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);1H2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;/m1./s1
InChI key
ZKJOXOJMGXFSPF-QYZPTAICSA-N
Application
β-Nicotinamidadenin-Dinucleotidphosphat ist für folgende Anwendungen geeignet:
  • Messung der Aktivität von Glucose-6-Phosphatdehydrogenase
  • als Teil des NADPH-regenerierenden Systems in Cytochrom P450 3A4-Assays
  • als Teil des NADPH-regenerierenden Systems in Cytochrom P450 2D6-Assays
  • Bestimmung des Glucose-6-Phosphat-Gehalts
Biochem/physiol Actions
β-Nicotinamidadenin-Dinukleotid-2′-Phosphat (NADP+) und reduziertes β-Nicotinamidadenin-Dinukleotid-2′-Phosphat (NADPH) sind ein Coenzym und Redoxpaar (NADP+:NADPH), das an zahlreichen enzymkatalysierten Oxidations-Reduktions-Reaktionen beteiligt ist. Das Redoxpaar NADP+/NADPH ermöglicht den Elektronentransfer in anabolen Reaktionen wie der Biosynthese von Fetten und Cholesterin und der Verlängerung von Fettsäurenketten. Das Redoxpaar NADP+/NADPH wird in einer Vielzahl von Antioxidationsmechanismen verwendet, wo es Schutz vor der Akkumulation reaktiver Oxidationsspezies bietet. NADPH wird in vivo über den Pentosephosphatweg (PPP) erzeugt.
Elektronenakzeptor
Other Notes
Dies ist eine häufige Form von NADP.
abgefüllt nach Gewicht des Feststoffs
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N8035N0505N8160
description
-
description
pkg of 5 mg (per vial)
description
-
description
pkg of 10 mg (per vial)
biological source
chicken liver
biological source
-
biological source
chicken liver
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay)
assay
-
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (spectrophotometric assay)
assay
-
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 0.05 g/L
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)