Fortfahren mit
N6505
β-Nicotinamidadenin-dinucleotidphosphat-2′-Phosphat, reduziert Tetranatriumsalz
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
β-NADPH, 2′-NADPH Hydrat, Coenzym II reduziert Tetranatriumsalz, Dihydronicotinamidadenin-dinucleotidphosphat Tetranatriumsalz, NADPH Na4, TPNH2 Na4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 192,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 633,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.080,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.930,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.260,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
833.35 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay)
Solubility:
10 mM NaOH: soluble-50 mg/mL, clear, faintly to light yellow
Biological source:
chicken liver
€ 192,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
chicken liver
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
10 mM NaOH: soluble-50 mg/mL, clear, faintly to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Application
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate (NADP+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate, reduced (NADPH) comprise a coenzyme redox pair (NADP+:NADPH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. The NADP+/NADPH redox pair facilitates electron transfer in anabolic reactions such as lipid and cholesterol biosynthesis and fatty acyl chain elongation. The NADP+/NADPH redox pair is used in a variety of antioxidation mechanism where it protects agains reactive oxidation species accumulation. NADPH is generated in vivio by the pentose phosphate pathway (PPP).
Biochem/physiol Actions
NADPH ist ein Elektronenspender und Cofaktor vieler Redox-Enzyme, einschließlich Stickoxid-Synthetase.
Preparation Note
Enzymatically reduced.
Other Notes
abgefüllt nach Gewicht des Feststoffs
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N1630N750593219
description
≥95% (HPLC)
description
≥93% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
ampule, ≥90% (HPLC)
assay
≥95% (spectrophotometric assay), ≥95% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC), ≥93% (spectrophotometric assay)
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
assay
≥90% (HPLC)
solubility
10 mM NaOH: soluble-50 mg/mL, clear, faintly to light yellow
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
solubility
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
biological source
chicken liver
biological source
chicken
biological source
chicken
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)