Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 x 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 62,80 |
50 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 192,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description With sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description With 20 mM HEPES, without sodium bicarbonate and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description Kaighn′s Modification, with L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form liquid | form liquid | form powder |
| components HEPES: no | components stable glutamine: yes | components HEPES: 20 mM | components NaHCO3: no |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 500 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ham′s F-12 Nährstoffmischung
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-52-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?