Merck
O7251
Ölsäure-anhydrid
~99%, liquid
Synonym(e):
cis-9-Octadecen-anhydrid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO]2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
546.91
EC Number:
246-522-4
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730211
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C36H66O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35(37)39-36(38)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-34H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChI key
OCNZHGHKKQOQCZ-CLFAGFIQSA-N
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
assay
~99%
form
liquid
bp
200-215 °C/11 mmHg (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
Packaging
Verschweisste Ampulle
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)