Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 72,10 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 118,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Pindolol, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
167-171 °C (lit.)
solubility
0.1 M NaOH: 0.2 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.2 mg/mL, 0.1 M HCl: 20 mg/mL, acetic acid: 50 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C14H20N2O2/c1-10(2)16-8-11(17)9-18-14-5-3-4-13-12(14)6-7-15-13/h3-7,10-11,15-17H,8-9H2,1-2H3
InChI key
JZQKKSLKJUAGIC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154), HTR1A(3350)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC), powder | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: insoluble, 0.1 M HCl: 20 mg/mL, acetic acid: 50 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.2 mg/mL, 0.1 M NaOH: 0.2 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pindolol
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?