Fortfahren mit
P101
2-Phenylaminoadenosine
>97%, solid
Synonym(e):
CV-1808
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,90
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 152,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18N6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>97%
Form:
solid
€ 55,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
>97%
form
solid
color
white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 3.6 mg/mL, H2O: insoluble, absolute ethanol: slightly soluble, ethanol: water (1:1): soluble, methanol: soluble (hot)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1nc(Nc2ccccc2)nc3n(cnc13)[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C16H18N6O4/c17-13-10-14(21-16(20-13)19-8-4-2-1-3-5-8)22(7-18-10)15-12(25)11(24)9(6-23)26-15/h1-5,7,9,11-12,15,23-25H,6H2,(H3,17,19,20,21)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
InChI key
SCNILGOVBBRMBK-SDBHATRESA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Selective A2 adenosine receptor agonist; potent coronary vasodilator; weak inhibitor of adenosine uptake by rat cerebral cortical synaptosomes.
Preparation Note
Solutions should be freshly prepared.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S8010H127T9778
description
>97%, solid
description
-
description
powder, ≥98% (HPLC)
description
solid
assay
>97%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: water (1:1): soluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 3.6 mg/mL, absolute ethanol: slightly soluble, H2O: insoluble, methanol: soluble (hot)
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL, H2O: slightly soluble, ethanol: soluble, 0.1 M HCl: soluble
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >14 mg/mL, ethanol: soluble, H2O: slightly soluble 1.5 mg/mL
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.3 mg/mL, ethanol: 5.6 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
white
color
white to beige
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)