Fortfahren mit
P1867
Plasmin aus Humanplasma
lyophilized powder, ≥2.0 units/mg protein
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Fibrinolysin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
150 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 234,00
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 566,00
750 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 785,00
1500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.510,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42030239
EC Number:
232-640-3
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥2.0 units/mg protein
€ 234,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥2.0 units/mg protein
impurities
HIV, Hepatitis B and Hepatitis C, tested negative
UniProt accession no.
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PLG(5340)
General description
Plasmin wirkt als Hauptenzym der fibrinolytischen Kaskade und spielt auch eine wichtige Rolle in Entzündungsprozessen.
Application
In einer Studie wurde ein Komplex zwischen Plasmin und einem Inhibitor mittels Affinitätschromatographie aus Urokinase-aktiviertem menschlichem Plasma isoliert. Es wurde auch in einer Studie zur Untersuchung der Aktivierung von menschlichem epithelialem Natriumkanal (ENaC) mittels Plasmin und Chymotrypsin verwendet.
Biochem/physiol Actions
Es wird durch α 2-Antiplasmin gehemmt und seine Wechselwirkung mit Fibrin wird blockiert. Es verdaut die N-terminale Region des zytoplasmischen Proteins αSynuclein und verhindert so dessen Aufnahme in die benachbarten Zellen.
Plasmin weist bevorzugte Spaltungseigenschaften auf der Carboxylseite von Lysin- und Argininrückständen sowie eine höhere Selektivität auf als Trypsin. Wandelt polymerisiertes Fibrin in lösliche Produkte um.
Optimaler pH-Bereich: 8,5
pH 7,5: ~40 % der maximalen Aktivität, pH 9,5: ~50 % der maximalen Aktivität
Optimaler Temperaturbereich: 37 °C mit einer schnellen Inaktivierung bei 56 °C
Plasmin weist bevorzugte Spaltungseigenschaften auf der Carboxylseite von Lysin- und Argininrückständen sowie eine höhere Selektivität auf als Trypsin. Wandelt polymerisiertes Fibrin in lösliche Produkte um.
Optimaler pH-Bereich: 8,5
pH 7,5: ~40 % der maximalen Aktivität, pH 9,5: ~50 % der maximalen Aktivität
Optimaler Temperaturbereich: 37 °C mit einer schnellen Inaktivierung bei 56 °C
Packaging
Packungsgröße basiert auf dem Proteingehalt
Physical form
Das lyophilisierte Pulver enthält Natriumphosphat und Trehalose.
Other Notes
Eine Einheit produziert 1 μmol p-Nitroanilid aus D-Val-Leu-Lys-p-Nitroanilide pro Minute bei einem pH-Wert von 7,2 und einer Temperatur von 37 °C.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T4393T7009
description
lyophilized powder, ≥2.0 units/mg protein
description
lyophilized powder, 1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3), suitable for cell culture
description
lyophilized powder, ≥1,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Gene Information
human ... PLG(5340)
Gene Information
human ... F2(2147)
Gene Information
human ... F2(2147)
specific activity
≥2.0 units/mg protein
specific activity
1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
specific activity
≥1,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P00747
UniProt accession no.
P00734
UniProt accession no.
P00734
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. Can you provide a method of production for Product P1867 - Plasmin?
    1 answer
    1. Product P1867 - Plasmin from human plasma is from an outside supplier and the manufacturing process is considered proprietary. The product is activated with Streptokinase and this enzyme is removed in the final steps of the purification. The product is >95% by SDS PAGE. The product is >3% protein (the exact value will be on the lot specific Certificate of Analysis). This material is lyophilized from 20 mM sodium phosphate (pH 7.4), containing 25 mM Trehalose. The lyophyllization buffer will contribute a significant amount of solids to the product. The product package size is based on protein content.
      Helpful?
  2. Is more information available on the solubility of product P1867 to aid with its application?
    1 answer
    1. The solubility of this product is not part of the QC testing; however, according to literature data, it should dissolve at least up to 1 mg/ml in an aqueous solvent. This preparation is recommended to go into water.
      Helpful?
  3. Is the P1867-150UG product in Lys-Plasmin form or Glu-Plasmin form?
    1 answer
    1. Both the Glu- and Lys- forms are assumed to be present in the product, as amino-terminal peptides are released from the native Glu-form to the new Lys-form by plasmin in vivo and during purification. No separation of the two forms is performed once purified plasminogen has been converted to plasmin.
      Helpful?
  4. Is there a conversion to International Units (I.U.) for Product P1867, Plasmin from human plasma?
    1 answer
    1. Sigma has not evaluated the activity of this enzyme in I.U., nor do we have a conversion factor.
      Helpful?
  5. What is the molecular weight of Product P1867, Plasmin from human plasma?
    1 answer
    1. The molecular weight of this dimeric protein was reported to be 75,400 Daltons. Reference is: The Plasma Proteins, Volume 1, 2nd ed., Putnam, F.W., ed., p. 66 (1975).
      Helpful?
  6. Can Product P1867, Plasmin from human plasma, be stored?
    1 answer
    1. Sigma has not evaluated the solution stability of plasmin solutions.It is best to prepare solutions fresh.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. What is Product P1867, Plasmin from human plasma, soluble in?
    1 answer
    1. It is soluble in water.
      Helpful?
  9. Does Product P1867, Plasmin from human plasma, have a recommended retest date?
    1 answer
    1. If a product has a recommended retest date this would be on the Certificate of Analysis found at our website.  If no recommended retest date is found on the Certificate of Analysis, then the guarantee of quality is one year from the time of delivery for unopened bottles stored at the recommended temperature.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Italy
    • Review 1
    • Votes 0
    1 out of 5 stars.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for your rating. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.