Fortfahren mit
P4560
Phosphate-Citrate Buffer with Urea Hydrogen Peroxide
tablet
Synonym(e):
P-C Buffer with Urea Hydrogen Peroxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 319,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 319,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
tablet
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: oxidant
solubility
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
Application
Phosphate-Citrate Buffer Tablets with Urea Hydrogen Peroxide may be used as a peroxidase substrate buffer for ELISA with the H2O2 included.
Preparation Note
One tablet dissolved in 10 mL of deionized water yields a 0.05 M phosphate-citrate buffer, containing 0.014% H2O2, pH 5.0 at 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4809P4922CDS022074
description
tablet
description
tablet
description
capsule
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
tablet
form
tablet
form
capsule
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
dimethyl (2,2,2-trichloro-1-phenylsulfonylamino)ethylphosphonate
N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline) chemical, N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline) research grade, N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline) lab-grade, Sigma-Aldrich N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline), N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline) for materials science, N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline) for chemical analysis, N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline) for academic research, N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline) applications in organic synthesis, high purity N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline), N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline) procurement, N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline) in titration studies, N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne) bis((3-Trifluoromethyl)aniline) for pharmaceutical research
-
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
77-92-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the composition of the product p4560?
    1 answer
    1. This product contains citric acid, sodium phosphate, urea hydrogen peroxide, and other proprietary components, such that one tablet will yield 0.05 M phosphate-citrate buffer, containing 0.014% H2O2 when dissolved in 10 mL of deionized water.