Fortfahren mit
P4937
Percoll®
pH 8.5-9.5 (25 °C), suitable for cell culture
Synonym(e):
Dichtegradientenmedium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 324,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.150,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.75
MDL number:
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
aseptically filled
Quality Segment
form
colloidal
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
pH
8.5-9.5 (25 °C)
density
1.13 g/mL±0.005 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
General description
Percoll® ist ein klassisches Medium für das Dichtegradientenzentrifugieren von Zellen, Viren und subzellulären Partikeln. Es besteht aus kolloidalen Siliziumdioxidpartikeln mit einem Durchmesser von 15–30 nm (23 % w/w in Wasser), die mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) beschichtet sind. Aufgrund der PVP-Beschichtung ist das Produkt vollkommen ungiftig und ideal zur Verwendung mit biologischen Materialien geeignet. Aufgrund der Heterogenität der Partikelgröße tritt die Sedimentation mit unterschiedlicher Geschwindigkeit auf, was spontan sehr glatte, isometrische Gradienten im Bereich von 1,0–1,3 g/ml erzeugt.
Application
Percoll® wurde zur Zentrifugaltrennung von Folgendem verwendet:
  • ventrikuläre Kardiomyozyten von neugeborenen Ratten
  • Leukozyten aus einer Blutprobe
  • peritubuläre myoide (PM) Zellen
Geeignet zur Verwendung bei der Herstellung von Einzelzellsuspensionen für die Sequenzierung.
Percoll besteht aus kolloidalen Kieselgelpartikeln mit einem Durchmesser von 15 - 30 nm (23 % w/w in Wasser), die mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) beschichtet sind. Es wird bei der Zellseparation und bei der Isolierung von Organellen eingesetzt.
Percoll besteht aus kolloidalen Kieselgelpartikeln mit einem Durchmesser von 15 - 30 nm (23 % w/w in Wasser), die mit Polyvinylpyrrolidon (PVP) beschichtet sind. Es wird zur Herstellung nicht-toxischer, niedrigviskoser, niedrigosmolarer Dichtegradienten verwendet, die zur Isolierung von Zellen, Organellen und Viren eingesetzt werden können. Es wurde zur Trennung von Vesikeln der inneren und äußeren Membran von E. coli verwendet. Percoll ist isoosmotisch über den gesamten Gradienten, nicht toxisch und einfach aus dem aufgereinigten Material zu entfernen.
Features and Benefits
  • Die geringe Osmolalität ermöglicht eine genaue Anpassung an physiologische Bedingungen ohne signifikante Störung durch das Medium.
  • Kompatibel mit lebenden Zellen und Viren, was eine Trennung und Rückgewinnung von intakten, vollständig aktiven Systemen ermöglicht.
  • Undurchlässig für biologische Membranen, was zu keiner Veränderung der Schwebedichte von Partikeln beim Zentrifugieren führt.
  • Die spontane Bildung eines Gradienten beim Zentrifugieren ermöglicht das Mischen großer Probenvolumina in den Zentrifugenröhrchen.
  • Die geringe Viskosität führt zur schnellen Bildung von Gradienten und zur Partikelabscheidung.
  • Die meisten biologischen Partikel mit Sedimentationskoeffizentenwerten von mehr als 60S können erfolgreich in Percoll-Gradienten isoliert werden.
Legal Information
Percoll is a registered trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P7828P1644GE17089101
description
pH 8.5-9.5 (25 °C), suitable for cell culture
description
suitable for plant cell culture
description
pH 8.5-9.5 (20 °C)
description
Cytiva 17-0891-01, pack of 1 L
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
-
density
1.13 g/mL±0.005 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
1.13 g/cm3
form
colloidal
form
colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP))
form
colloidal ((Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP)) )
form
solution, colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP)), liquid (Suspension)
technique(s)
single cell analysis: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Percoll®
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Further to the above question: "When using Product P1644, Percoll®, what density should I use for my particular system?", when I review the sheet for granulocytes and RBCs it gives a centrifugation speed as "*" . What does this mean?
    1 answer
    1. Percoll and Percoll Plus are manufactured by Cytiva. The Product Information Sheet for this product provides a basic protocol and references for common cell types. Additional references and mathematical models can be found on the Cytiva website.
      Typically, references identify a specific density for each cell type or molecule of interest. Instructions for preparing a specific density are included in the product information sheet or a similar document on the Cytiva website. The references will mention the G force to be used, as it accurately defines the centrifuge conditions. If revolutions per minute (RPM) is stated, the radius of the centrifuge affects the outcome. Nomogram tables are available for converting G force to RPM. To find a nomogram table, search for "nomogram" in the document titled "Centrifugal Filters: Guide to Converting g-Force to RPM." Instructions for use are included to convert G force to the appropriate RPM setting for a specific centrifuge.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. When using Product P1644, Percoll®, what density should I use for my particular system?
    1 answer
    1. The product information sheet (under Documents, above) has a table of densities for different organelles and cell types.
      Helpful?
  4. Can Percoll®, Product P1644, be autoclaved?
    1 answer
    1. Percoll can be autoclaved, but this must be done without any salts or sucrose present.
      Helpful?
  5. Is there a "best" salt solution to use with Product P1644, Percoll®?
    1 answer
    1. Percoll can be used with various salt formulations (PBS, 1.5 M NaCl, HBSS, etc.). Physiological saline and balanced salt solutions can be suggested.  Sucrose is included to prevent aggregation.  You can find detailed preparation instructions on the product information sheet (under Documents, above) for this product.
      Helpful?
  6. Can you help me calculate gradients for Percoll®, Product P1644?
    1 answer
    1. The product information sheet (under Documents, above) has an equation for calculating density of a given solution.
      Helpful?
  7. What is the difference between Percoll® Products P4937 and P1644?
    1 answer
    1. Product Nos. P1644 and P4937 are both Percoll. Product No. P4937 has additional testing for use in cell culture.