Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule IV
color
white
solubility
chloroform: ≥5 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(C)=O)[C@@]4(C)CC(=O)[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C21H32O3/c1-12(22)16-6-7-17-15-5-4-13-10-14(23)8-9-20(13,2)19(15)18(24)11-21(16,17)3/h13-17,19,23H,4-11H2,1-3H3/t13-,14+,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1
InChI key
DUHUCHOQIDJXAT-OLVMNOGESA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Neurosteroid; positive allosteric modulator of the GABAA receptor; anesthetic.
Synthetic steroid compound alphaxalone (AFX) - 5α-Pregnan-3α-ol-11,20-dione- is a neurosteroid that directly activates and potentiates GABAA receptor-activated membrane current (IGABA). It acts as a positive allosteric modulator of the GABAA receptor; anesthetic. The alpha subunit subtype of GABAA determines the efficacy, but not the potency, of AFX neuroactive steroid to potentiate IGABA.
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?