Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 831,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
Quality Segment
mol wt
150,000-350,000
color
white to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+H3][C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C12H15NO4/c13-10(12(15)16)6-7-11(14)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,13H2,(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI key
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description mol wt 150,000-350,000 | description mol wt 70,000-150,000 |
| form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to light yellow | color white to light yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt 150,000-350,000 | mol wt 70,000-150,000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-γ-benzyl-L-glutamate
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?