Fortfahren mit
P5867
Anti-Protein 4-Peroxidase Conjugate antibody produced in goat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.45
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Das Produkt P5867 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
goat
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
custom product only
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5492A3673AP132P
description
-
description
-
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
1 mg/mL (after reconstitution), Chemicon®
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
55965-84-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)