Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 395,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16N2O3 · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.21
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
€ 395,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H]3CCCN3)ccc12
InChI
1S/C15H16N2O3.BrH/c1-9-7-14(18)20-13-8-10(4-5-11(9)13)17-15(19)12-3-2-6-16-12;/h4-5,7-8,12,16H,2-3,6H2,1H3,(H,17,19);1H/t12-;/m0./s1
InChI key
MMAGBLTXSIXDLZ-YDALLXLXSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description - | description - | description ≥97.0% (GC) |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥97.0% (GC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility 80% acetic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?