Fortfahren mit
P6386
L-α-Phosphatidylethanolamin aus Eigelb
Type III, 10 mg/mL in chloroform, ≥97%, solution
Synonym(e):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin, L-α-Cephalin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,50
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 246,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 821,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
EC Number:
200-663-8
MDL number:
€ 72,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
egg yolk
Quality Segment
type
Type III
assay
≥97%
form
solution
concentration
10 mg/mL in chloroform
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)(OCCN)O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-40(43)49-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41)36-46-39(42)32-30-28-26-24-22-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-37,41H2,1-2H3,(H,44,45)/t38-/m1/s1
InChI key
NJGIRBISCGPRPF-KXQOOQHDSA-N
Disclaimer
Purity when prepared is 98-99%. Solutions exposed to room temperature can decompose 0.3-0.5% per day.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P7943P81931535744
description
Type III, 10 mg/mL in chloroform, ≥97%, solution
description
Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder
description
Type IV, ≥98% (TLC), lyophilized powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥97%
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
soybean
biological source
-
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
-
form
solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Still not finding the right product?
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)