Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 tabs | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 384,00 |
100 tabs | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 658,00 |
Über diesen Artikel
€ 384,00
Produktname
o-Phenylendiamin -dihydrochlorid, tablet, 20 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
technique(s)
protein detection: suitable
mp
258 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- als Substrat für den Eosinophilperoxidase(EPO)-Assay in bronchoalveolärer Lavage-Flüssigkeit (BALF)
- im Zelladhäsionsmolekül-Enzym-Immunassay (CAM-EIA) zum Analysieren der Menge von durch Prüfverbindungen (LPS oder Lösungen und Materialien) eingeleitetem E-Selektin auf Endothelzellen
- im ultrasensitiven ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) zum Messen von Prolactin und luteinisierendem Hormon (LH)
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description tablet, 20 mg substrate per tablet | description tablet, 3 mg substrate per tablet | description tablet, 5 mg substrate per tablet | description tablet, 30 mg substrate per tablet |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form tablet | form tablet | form tablet | form tablet |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 258 °C (dec.) (lit.) | mp 258 °C (dec.) (lit.) | mp 258 °C (dec.) (lit.) | mp 258 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Phenylendiamin -dihydrochlorid
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?