Fortfahren mit
P7742
Prostaglandin G2
≥95% (HPLC), acetone solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.46
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-662-2
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
acetone solution
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
acetone solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
CCCCC[C@H](OO)\C=C\[C@H]1C2CC(OO2)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O6/c1-2-3-6-9-15(24-23)12-13-17-16(18-14-19(17)26-25-18)10-7-4-5-8-11-20(21)22/h4,7,12-13,15-19,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,21,22)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,18-,19+/m0/s1
InChI key
SGUKUZOVHSFKPH-YNNPMVKQSA-N
Biochem/physiol Actions
Aryl hydrocarbon receptor (AhR) ligand and activator of the AhR signal transduction pathway. Also shown to activate nitric oxide synthase (NOS) in rat brain synaptosomal membrane fractions.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)