Fortfahren mit
P7998
Alkaline Phosphatase Yellow
alkaline phosphatase substrate, chromogenic liquid
Synonym(e):
Alkaline phosphatase substrate solution (pNPP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.83
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Alkaline Phosphatase Yellow (pNPP)-Flüssigsubstratsystem für ELISA, ready to use solution
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Das Produkt ist ein gebrauchsfertiges, aus p-Nitrophenylphosphat (pNPP) bestehendes, gepuffertes alkalisches Phosphatase-Substrat. Dieses hochentwickelte Substratsystem enthält einen unlöslichen Stabilisator, der die Stabilität und Reaktivität verbessert und die Basislinien-Absorption reduziert. Da es ein lösliches Endprodukt erzeugt, kann es nicht für Blotting- oder histochemische Anwendungen empfohlen werden.
Application
Entwickelt ein lösliches gelbes Reaktionsprodukt, das bei 405 nm abgelesen werden kann. Für Endpunkt-Assays kann die Reaktion mit 3 N NaOH gestoppt werden. Empfohlen für ELISA-Verfahren (Mikrotiterplatten); nicht empfohlen für Membrananwendungen.
Physical form
Gebrauchsfertig
Preparation Note
Enthält p-Nitrophenylphosphat, ein Substrat für die alkalische Phosphatase.
Disclaimer
 Bei 2–8 °C mindestens ein Jahr haltbar.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N7653N4645A3312
description
ready to use solution
description
liquid
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
western blot: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, direct ELISA: 1:30,000
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Zielorgane
Kidney,Liver,Blood
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hi, may I know what is the concentration of this solution? Because I need to do the calibration curve. Thank you
    1 answer
    1. The concentration of p-nitrophenylphosphate (pNPP) in this product is 1.5 mg/mL. This item is a ready-to-use product and dilution is not recommended. Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/285/284/p7998dat.pdf
      Helpful?
  2. Can this be used after it has been frozen?
    1 answer
    1. The stability of this solution has not been evaluated at −20°C. The freeze/thaw process may contribute to decomposition of the substrate solution. Signs of degradation include changes in color or turbidity and precipitation of the pNPP.