Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 97,50 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 356,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9N2O · Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.61
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
200-080-9
MDL number:
€ 97,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
solid
mp
230 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
[Cl-].C[n+]1ccccc1\C=N\O
InChI
1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8-10;/h2-6H,1H3;1H
InChI key
HIGSLXSBYYMVKI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43)
Biochem/physiol Actions
The prototypical reactivator of acetylcholinesterase that has been inactivated by organophosphorus insecticides or nerve agents. It is now known that no reactivator is effective against a broad spectrum of organophosphorus agents.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?