Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 164,00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 631,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Radicicol from Diheterospora chlamydosporia, solid
form
solid
Quality Segment
greener alternative product score
old score: 15
new score: 9
Find out more about DOZN™ Scoring
sustainability
Sustainability features
color
white to yellow-white
solubility
ethanol: 10 mg/mL
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1C[C@H]2O[C@@H]2C=C\C=C\C(=O)Cc3c(Cl)c(O)cc(O)c3C(=O)O1
InChI
1S/C18H17ClO6/c1-9-6-15-14(25-15)5-3-2-4-10(20)7-11-16(18(23)24-9)12(21)8-13(22)17(11)19/h2-5,8-9,14-15,21-22H,6-7H2,1H3/b4-2+,5-3-/t9-,14-,15-/m1/s1
InChI key
WYZWZEOGROVVHK-GTMNPGAYSA-N
Gene Information
human ... HSP90AA1(3320), SRC(6714)
rat ... Src(83805)
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description solid | description - | description - | description - |
| form solid | form - | form solid | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility ethanol: 10 mg/mL | solubility - | solubility methanol: soluble, DMSO: 10 mg/mL | solubility - |
| color white to yellow-white | color - | color white | color - |
| greener alternative product score old score: 15 | greener alternative product score - | greener alternative product score - | greener alternative product score - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
8032-32-4
110-54-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![(1aR,2Z,4E,14R,15aR)-8-Chloro-1a,14,15,15a-tetrahydro-9,11-dihydroxy-14-methyl-6H-oxireno[e][2]benzoxacyclotetradecin-6,12(7H)-dione](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/bbe/1/6/238522516_w290.png)