Fortfahren mit
RAB0035
Human Carbohydrate Antigen 19-9 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
Synonym(e):
CA19-9
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 479,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 479,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
The Human CA19-9 (Cancer Antigen 19-9) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human CA19-9 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human CA19-9
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biochem/physiol Actions
Cancer antigen 19-9 or carbohydrate antigen 19-9 is synthesized by pancreatic and biliary ductular cells, as well as by salivary, colonic, gastric, endometrial epithelia. It is also found in seminal fluid. In tissues, CA 19-9 exists as an epitope present on a glycolipid, whereas in serum, it is associated with mucin. CA 19-9 is a marker for pancreatic, gastric and hepatobiliary malignancies and is found in elevated levels.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0372RAB0373RAB0802
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
description
for serum, plasma and cell culture supernatant
description
-
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
    SDB
  • ELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)
    SDB
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDB
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDB
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDB
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)