Fortfahren mit
RAB0151
Cell-Based ELISA for detecting phospho-EGFR
in cultured cell lines, 96 assays
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 532,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... EGFR(1965)
Input:
sample type cultured cells (96 assays)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 532,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
96 assays
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type cultured cells (96 assays)
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... EGFR(1965)
General description
The Cell-Based EGFR (activated) ELISA kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cells. It can be used for measuring the relative amount of EGFR (activated) phosphorylation and screening the effects of various treatments, inhibitors (such as siRNA or chemicals), or activators in cultured human cell lines.
Immunogen
Recombinant EGFR (activated)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0155RAB0152RAB0157
description
in cultured cell lines, 96 assays
description
96 assays
description
96 assays
description
96 assays
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
Gene Information
human ... EGFR(1965)
Gene Information
human ... EGFR(1965)
Gene Information
human ... EGFR(1965)
Gene Information
human ... EGFR(1965)
input
sample type cultured cells (96 assays)
input
sample type cultured cells (96 assays)
input
sample type cultured cells (
96 assays)
input
sample type cultured cells (96 assays)
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Signalwort
Danger
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
supp_hazards
WGK
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)