Fortfahren mit
RAB0159
Cell-Based phospho-EGFR ELISA Sampler Kit
for detecting phospho-egfr(pTyr845), phospho-egfr(pTyr992), phospho-egfr(pTyr1068) and phospho-egfr in cultured cell lines
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 1.130,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... EGFR(1965)
Input:
sample type cultured cells
Species reactivity:
human, rat, mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 1.130,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
species reactivity
human, rat, mouse
packaging
kit of 192 assay(s) (2 x 96 well plate)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type cultured cells
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... EGFR(1965)
General description
The Cell-Based EGFR (activated) ELISA Sampler Kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit which can monitor the activation or function of important biological pathways in cells. It can be used for measuring the relative amount of EGFR (pTyr845), EGFR (pTyr992), EGFR (pTyr1068) and EGFR (activated) phosphorylation and screening the effect of various treatment, inhibitors (such as siRNA or chemicals), or activators in cultured human, mouse and rat cell lines.
Immunogen
EGFR (pTyr845), EGFR (pTyr992), EGFR (pTyr1068) synthetic phosphopeptides
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0155RAB0152RAB0169
description
for detecting phospho-egfr(pTyr845), phospho-egfr(pTyr992), phospho-egfr(pTyr1068) and phospho-egfr in cultured cell lines
description
96 assays
description
96 assays
description
for detection of human phospho-egfr (pTyr992) in cell and tissue lysates
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... EGFR(1965)
Gene Information
human ... EGFR(1965)
Gene Information
human ... EGFR(1965)
Gene Information
human ... EGFR(1965)
input
sample type cultured cells
input
sample type cultured cells (96 assays)
input
sample type cultured cells (
96 assays)
input
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • 5x Blocking Solution (Item F)
    SDB
  • Fixing Solution (Item D)
    SDB
  • HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)
    SDB
  • HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)
    SDB
  • Uncoated Microplate
    SDB
  • Quenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)
    SDB
  • Stop Solution
    SDB
Alle anzeigen (10)
Signalwort
Danger
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
supp_hazards
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)