Fortfahren mit
RAB0207
Ghrelin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Synonym(e):
IFN-beta-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 454,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
€ 454,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
mouse, rat, human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
input
sample type culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type cell lysate
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 161 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GHRL(51738)
General description
The Ghrelin Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Ghrelin peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay.
Immunogen
Ghrelin, synthetic peptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)