Fortfahren mit
RAB0306
ELISA-Kit für humanes IL-6
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 479,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
€ 479,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3 pg/mL
standard curve range: 1.37-1000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL6(3569)
General description
Das ELISA-Kit (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes IL-6 ist ein In-vitro-Enzym-Immunoassay zur quantitativen Messung von humanem IL-6 in Serum, Plasma, Zellkulturüberstand und Urin.
Immunogen
Rekombinanter humaner IL-6-Antikörper
Application
Das ELISA-Kit für humanes IL-6 wird zur Bestimmung des IL-6-Spiegels in biologischen Proben verwendet.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Beachten Sie die beigefügten allgemeinen Verfahrensanweisungen für ELISA-Kits (Sandwich-, kompetitiver & indirekter ELISA)
Biochem/physiol Actions
IL-6 (Interleukin 6) ist ein pleiotropes Zytokin, das eine wichtige Rolle in der Wirtsabwehr spielt, indem es die Immun- und Entzündungsantworten reguliert. IL-6 wird von T-Zellen, Monozyten, Fibroblasten, Endothelzellen und Keratinozyten produziert und hat diverse biologische Funktionen. Es stimuliert sowohl die Differenzierung von B-Zellen als auch die Produktion von Antikörpern, wirkt synergistisch mit IL-3 bei der Entwicklung von Megakaryozyten und der Produktion von Thrombozyten, induziert die Expression von hepatischen Akutphasenproteinen und reguliert den Knochenstoffwechsel. IL-6 hat Einfluss auf verschiedene Autoimmun- und Entzündungserkrankungen. Patienten mit rheumatoider Arthritis haben hohe IL-6-Werte in der Gelenkflüssigkeit. IL-6 wird auch mit chronisch entzündlichen proliferativen Erkrankungen sowie B-Zell-Malignität, der Castleman-Krankheit und dem Multiplem Myelom (Plasmozytom) in Verbindung gebracht.
Other Notes
Für dieses Produkt ist ein Beispiel-Analysenzertifikat erhältlich.
Bitte geben Sie das Wort Probe in das für die Chargennummer bereitgestellte Textfeld ein.
Disclaimer
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • ELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)
    SDB
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
    SDB
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDB
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDB
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDB
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)