Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein) | € 454,00 |
Über diesen Artikel
€ 454,00
species reactivity
rat, human, mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
input
sample type plasma
sample type cell lysate
sample type serum
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.27 pg/mL
standard curve range: 1-1000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PTH(5741)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates | description affinity isolated antibody | description ≥92% (HPLC), powder | description Recombinant expressed in E. coli |
| detection method colorimetric | detection method - | detection method - | detection method - |
| Gene Information human ... PTH(5741) | Gene Information human ... PTH(5741) | Gene Information human ... PTH(5741) | Gene Information - |
| species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human | species reactivity - | species reactivity - |
| technique(s) ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable | technique(s) ELISA: 1:10000, western blot: 1:500-1:1000 | technique(s) - | technique(s) - |
| input sample type plasma | input - | input - | input - |
| assay range inter-assay cv: <15% | assay range - | assay range - | assay range - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?