Fortfahren mit
RAB0415
Resistin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 529,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41123300
eCl@ss:
32160701
€ 529,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
mouse, rat, human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
input
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 466 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... RETN(56729)
General description
The Resistin Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Resistin peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. EIA-RES-1 detects Resistin (90aa).
Immunogen
Resistin, synthetic peptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0208RAB0416RAB1017
description
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
description
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
description
for serum, plasma and cell culture supernatant
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
canine
Gene Information
human ... RETN(56729)
Gene Information
human ... GHRL(51738)
Gene Information
mouse ... Retn(57264)
Gene Information
-
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
sample type culture supernatant(s)
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type serum
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
-
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 466 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.1 pg/mL
standard curve range: 0.1–1000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 4.096-1000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 16 pg/ml
Piktogramme
Health hazard
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)