Fortfahren mit
RAB0428
Vaspin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 528,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
€ 528,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
The Vaspin Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Vaspin peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay.
Immunogen
Vaspin, synthetic peptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0415RAB0208RAB0018
description
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
description
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
description
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
description
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable
Gene Information
human ... SERPINA12(145264)
mouse ... SERPINA12(68054)
rat ... SERPINA12(191570)
Gene Information
human ... RETN(56729)
Gene Information
human ... GHRL(51738)
Gene Information
human ... APLN(8862)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)