Fortfahren mit
RAB0442
Phospho-Stat1 (pTyr701) ELISA Kit
for detection of phospho-stat1 (pTyr701) and pan-stat1 in human or mouse cell and tissue lysates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 619,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160701
Gene information:
human ... STAT1(6772)
mouse ... STAT1(20846)
Species reactivity:
human, mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 619,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... STAT1(6772)
mouse ... STAT1(20846)
General description
The Phospho-Stat1 (pTyr701) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Immunogen
Stat1 (pTyr701) synthetic phosphopeptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0440RAB0441RAB0443
description
for detection of phospho-stat1 (pTyr701) and pan-stat1 in human or mouse cell and tissue lysates
description
for detection of phospho-stat1 (pSer727) in human or mouse cell and tissue lysates
description
for detection of phospho-stat1 (pSer727) and pan-stat1 in human or mouse cell and tissue lysates
description
for detection of phospho-stat1 (pTyr701) and pan-stat1 in human or mouse cell and tissue lysates
Gene Information
human ... STAT1(6772)
mouse ... STAT1(20846)
Gene Information
human ... STAT1(6772)
mouse ... STAT1(20846)
Gene Information
human ... STAT1(6772)
mouse ... STAT1(20846)
Gene Information
human ... STAT1(6772)
mouse ... STAT1(20846)
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Signalwort
Danger
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Piktogramme
Exclamation mark
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)