Fortfahren mit
Sparen Sie 12% vom Listenpreis*
Verwenden Sie den Code DISCO12 im Warenkorb. Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
96 wells | Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein) | € 558,00 |
Über diesen Artikel
sample type plasma
sample type serum
€ 558,00
species reactivity
canine
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 9 pg/mL
standard curve range: 10.94-700 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
canine ... CCL2(403981)
General description
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description for serum, plasma and cell culture supernatant | description - |
| Gene Information canine ... CCL2(403981) | Gene Information Porcine ... CCL2(397422) | Gene Information mouse ... Ccl2(20296) | Gene Information rat ... Ccl20(29538) |
| species reactivity canine | species reactivity porcine | species reactivity mouse | species reactivity rat |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% |
| input sample type cell culture supernatant(s) | input sample type serum | input sample type serum | input sample type plasma |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?