Fortfahren mit
RAB0577
Canine MOK ELISA Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 878,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160701
Gene information:
canine ... MOK(490863)
Input:
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
Species reactivity:
canine
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 878,00
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
canine
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 16 pg/mL
standard curve range: 16.38-4000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
canine ... MOK(490863)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Canine MOK.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB1014RAB0318RAB0525
description
-
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
species reactivity
canine
species reactivity
canine, mouse
species reactivity
canine
species reactivity
canine
Gene Information
canine ... MOK(490863)
Gene Information
-
Gene Information
canine ... IL8(403850)
Gene Information
canine ... IL6(403985)
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
input
-
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 16 pg/mL
standard curve range: 16.38-4000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 6.14-1500 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.1 ng/mL
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)