Fortfahren mit
RAB0761
Mouse Bid / BH3-interacting Domain Death Agonist ELISA Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 642,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... Bid(12122)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 642,00
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.41 ng/mL
standard curve range: 0.41-100 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Bid(12122)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Mouse BH3-interacting Domain Death Agonist.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB10002RAB0627ZRB2229
description
-
description
Chemicon®, from rabbit
description
-
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gene Information
mouse ... Bid(12122)
Gene Information
mouse ... Bid(12122)
Gene Information
human ... BID(637)
Gene Information
human ... BID(637)
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
-
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.41 ng/mL
standard curve range: 0.41-100 ng/mL
assay range
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3.2 ng/mL
standard curve range: 3.072-300 ng/mL
assay range
-
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
detection method
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, immunofluorescence: suitable
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDB
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDB
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDB
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)