Fortfahren mit
RAB0790
Mouse H60a ELISA Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 558,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160701
Gene information:
mouse ... H60a(15101)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 558,00
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 82 pg/mL
standard curve range: 0.082-20 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... H60a(15101)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse H60.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0797RAB0821RAB0299
description
-
description
-
description
-
description
for serum, plasma and cell culture supernatant
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
Gene Information
mouse ... H60a(15101)
Gene Information
-
Gene Information
mouse ... Ifnz(319146)
Gene Information
mouse ... Il4(16189)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 82 pg/mL
standard curve range: 0.082-20 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6.2 pg/mL
standard curve range: 6.14-1500 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.6 pg/mL
standard curve range: 0.82-200 pg/mL
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
-
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)