Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
96 wells | Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein) | € 878,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160702
Gene information:
mouse ... Sssca1(56390)
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 878,00
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenspecies reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Sssca1(56390)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Mouse Sjoegren Syndrome/Scleroderma Autoantigen 1 Homolog.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| Gene Information mouse ... Sssca1(56390) | Gene Information human ... SSSCA1(10534) | Gene Information mouse ... Nov(18133) | Gene Information - |
| species reactivity mouse | species reactivity human | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
| assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <10% |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?