Fortfahren mit
RAB0950
Phosphotyrosine EPHB2 / Ephrin Type-B Receptor 2 ELISA Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 855,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160701
Gene information:
human ... EPHB2(2048)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 855,00
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... EPHB2(2048)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-EphB2.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0954RAB0953RAB0945
description
-
description
-
description
-
description
-
Gene Information
human ... EPHB2(2048)
Gene Information
human ... EPHB6(2051)
Gene Information
human ... EPHA4(2043)
Gene Information
human ... EPHA5(2044)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)