Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein) | € 558,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160701
€ 558,00
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenspecies reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... LTK(4058)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-LTK.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... LTK(4058) | Gene Information human ... LCK(3932) | Gene Information human ... BTK(695) | Gene Information human ... LYN(4067) |
| assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <10% |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?