Fortfahren mit
RAB1016
Canine MMP-8 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 558,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160702
Species reactivity:
canine
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
€ 558,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
canine
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.07 ng/ml
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
This ELISA antibody pair detects Canine Matrix Metallopeptidase 8 (MMP8)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB1854RAB1916RAB0368
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatant
species reactivity
canine
species reactivity
mouse
species reactivity
rat
species reactivity
mouse
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.07 ng/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 1.37-1000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.6 ng/mL
standard curve range: 0.614-150 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 13.72-10000 pg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)