Fortfahren mit
RAB1085
Human Tau ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Synonym(e):
Human Tau Detection, Tau ELISA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 813,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... MAPT(4137)
Input:
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 813,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 100 pg/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MAPT(4137)
General description
This ELISA antibody pair detects human Tau. Other species are not determined.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5701266SAB5701886T9450
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
-
description
-
description
clone Tau46, purified from hybridoma cell culture
Gene Information
human ... MAPT(4137)
Gene Information
human ... MAPT(4137)
Gene Information
human ... MAPT(4137)
Gene Information
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
bovine, rat, human, mouse
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 100 pg/ml
assay range
-
assay range
-
assay range
-
input
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
input
-
input
-
input
-
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using mouse brain extract, immunoprecipitation (IP): suitable, microarray: suitable, immunohistochemistry: suitable
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)