Fortfahren mit
RAB1091
Human TREM-2 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Synonym(e):
TREM2, Triggering receptor expressed on myeloid cells 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 551,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... TREM2(54209)
Input:
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 551,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 28 pg/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TREM2(54209)
General description
This ELISA antibody pair detects human TREM-2. Other species not yet determined.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABN755MABN1534RAB0501
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
clone 78, from rat
description
clone 10H4.2, from mouse
description
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Gene Information
human ... TREM2(54209)
Gene Information
human ... TREM2(54209)
Gene Information
human ... TREM2(54209)
Gene Information
human ... TREM1(54210)
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
input
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
-
input
-
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 28 pg/ml
assay range
-
assay range
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 70 pg/mL
standard curve range: 68.59-50000 pg/mL
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable, inhibition assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, flow cytometry: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)