Fortfahren mit
RAB1108
Rabbit IL-1 beta ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Aktionsangebot verfügbar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 545,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
rabbit ... IL1B(100008990)
Input:
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
Species reactivity:
rabbit
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 545,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
rabbit
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 45 pg/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rabbit ... IL1B(100008990)
General description
This enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of a target protein in biological samples, such as serum, plasma, cell culture supernatants, urine and/or cell and tissue lysates.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Biochem/physiol Actions
Interleukin 1 beta (IL-1β) is a proinflammatory cytokine, which is implicated in the induction of various acute and chronic inflammation. IL1B is considered as a potential therapeutic target for disease associated with fibrosis and tissue remodeling. Mutations in IL-1β gene are linked with renal manifestations and renal sequelae in Henoch-Schönlein purpura (HSP).
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0572RAB0274RAB0272
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
-
description
for serum, plasma and cell culture supernatant
description
for serum, plasma and cell culture supernatant
species reactivity
rabbit
species reactivity
canine
species reactivity
mouse
species reactivity
rat
Gene Information
rabbit ... IL1B(100008990)
Gene Information
canine ... IL1B(403974)
Gene Information
mouse ... Il1b(16176)
Gene Information
rat ... Il1a(24493)
input
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 45 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 10.97-8000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 10.97-8000 pg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)