Fortfahren mit
RAB1164
Bovine IL-4 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 479,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
bovine ... IL4(280824)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
Species reactivity:
bovine
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 479,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
bovine
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... IL4(280824)
General description
This ELISA antibody pair detects Bovine IL-4
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0301RAB1175RAB1191
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
for serum, plasma and cell culture supernatant
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
species reactivity
bovine
species reactivity
rat
species reactivity
rabbit
species reactivity
bovine
Gene Information
bovine ... IL4(280824)
Gene Information
rat ... Il4(287287)
Gene Information
rabbit ... IL4(100302454)
Gene Information
bovine ... IL1A(281250)
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.5 pg/mL
standard curve range: 0.66-160 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 13.7 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 16 pg/mL
standard curve range: 16.38-4000 pg/mL
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)