Fortfahren mit
RAB1510
Human IDUA ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 567,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... IDUA(3425)
Input:
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 567,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.16 ng/mL
standard curve range: 0.164-40 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IDUA(3425)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0001RAB1527RAB0797
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
-
Gene Information
human ... IDUA(3425)
Gene Information
-
Gene Information
human ... IL31RA(133396)
Gene Information
-
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.16 ng/mL
standard curve range: 0.164-40 ng/mL
assay range
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
input
-
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
input
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)