Fortfahren mit
RAB1699
Human SIRT1 ELISA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 551,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... SIRT1(23411)
Input:
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 551,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.23 ng/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SIRT1(23411)
General description
This ELISA antibody pair detects human SIRT1. Other species are not determined.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5701095HPA052351AV32386
description
-
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
rabbit, horse, guinea pig, rat, human, bovine, dog, mouse
Gene Information
human ... SIRT1(23411)
Gene Information
human ... SIRT1(23411)
Gene Information
human ... SIRT1(23411)
Gene Information
human ... SIRT1(23411)
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
input
-
input
-
input
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.23 ng/ml
assay range
-
assay range
-
assay range
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
technique(s)
western blot: suitable
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)