Fortfahren mit
RAB1784
Rhesus Macaque ALCAM ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 878,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160701
Species reactivity:
rhesus macaque
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 878,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
rhesus macaque
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
This ELISA antibody pair detects Rhesus Macaque Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule (CD166)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB1780RAB1833RAB1834
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
species reactivity
rhesus macaque
species reactivity
rhesus macaque
species reactivity
rhesus macaque
species reactivity
rhesus macaque
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 12.5 pg/mL
standard curve range: 12.29-3000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)