Fortfahren mit
RAB1927
Rat PDGF-AB ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 878,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
rat
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 878,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
rat
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
This ELISA antibody pair detects Rat PDGF-AB
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB1857RAB1152RAB1630
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
species reactivity
rat
species reactivity
mouse
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 pg/ml
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.81 ng/mL
standard curve range: 0.819-200 ng/mL
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)