Fortfahren mit
S0532
Strychnin
Glycine receptor antagonist
Synonym(e):
(−)-Strychnin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,90
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,70
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 259,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.41
NACRES:
NA.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352210
EC Number:
200-319-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
52979
€ 29,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Strychnin,
Quality Segment
mp
284-286 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble, clear to hazy
SMILES string
[H][C@@]12CC(=O)N3c4ccccc4[C@]56CC[N@H]7CC(=CCO1)[C@]([H])(C[C@@H]57)[C@]2([H])[C@]36[H]
InChI
1S/C21H22N2O2/c24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21/h1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2/t13-,16-,17-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
QMGVPVSNSZLJIA-FVWCLLPLSA-N
General description
Strychnine is a colorless, odourless and bitter tasting powder. It is absorbed in skin, gastrointestinaland respiratory tract. Strychnine generates oxides of nitrogen and carbon on decomposition.
Strychnine is a glycine receptor antagonist not associated with the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor. It is an alkaloid extracted from Strychnos nux vomica seeds.
Application
Strychnine has been used in antagonist profiling to characterize a novel nicotinic receptor in Aplysia neuroendocrine cells.
Strychnine has been used as a glycine receptors antagonist in hippocampal CA1 pyramidal and rostral ventromedial medulla (RVM) neurons. It has also been used as type C glycine receptor antagonist in direction selective (DS) retinal cells.
Biochem/physiol Actions
Strychnine is used as a rodenticide and a glycine receptor antagonist, which inhibits Renshaw cell-motor neuron synapse. It binds to the α subunit N-terminal region of the glycine receptor. The effect of strychnine is neutralized in the presence of glycine receptor agonist ivermectin. Strychnine also inhibits leukocyte motility.
Krampfgift; Antagonist bei Glycin-Rezeptoren, nicht assoziiert mit dem NMDA-Rezeptor.
At low doses, strychnine is used for circulatory problems, gastrointestinal disorders and eye diseases.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0001195PHL89801S8753
Strychnin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001195
Strychnin
Strychnin phyproof® Reference Substance
PHL89801
Strychnin
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
description
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
chloroform: soluble, clear to hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
284-286 °C (lit.)
mp
284-286 °C (lit.)
mp
284-286 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Strychnin
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)