Fortfahren mit
S1013
(−)-Scopolamin -hydrochlorid
≥90% (HPLC), powder
Synonym(e):
Hyoscin -hydrochlorid, Scopin-tropat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21NO4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.81
EC Number:
200-225-6
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4168778
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D ~−27°, c = 1 in H2O(lit.)
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
Cl.[H][C@]12C[C@H](C[C@]([H])(N1C)[C@]3([H])O[C@]23[H])OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO4.ClH/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H/t11-,12-,13-,14+,15-,16+;/m1./s1
InChI key
KXPXJGYSEPEXMF-MOUKNHLCSA-N
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
Biochem/physiol Actions
Kompetitiver, nichtselektiver muskarinischer Acetylcholin-Antagonist.
Kompetitiver, nichtselektiver muskarinischer Acetylcholin-Antagonist. Scopolamin-induzierte Amnesie bei Labortieren ist ein häufig verwendetes Modell von Gedächtnis-Defizit.
Disclaimer
The powder is stable at least four years stored at room temperature.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)