Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(HO)C6H4CONHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
EC Number:
213-311-3
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
mp
147-150 °C (lit.)
SMILES string
NNC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
InChI key
XSXYESVZDBAKKT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?