Fortfahren mit
S1452
MISSION® siRNA Transfection Reagent
Synonym(e):
MISSION® siRNA Transfection Reagent
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106502
eCl@ss:
32160703
product line
MISSION®
form
aqueous solution
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
The MISSION® siRNA Transfection Reagent is for the transfection of siRNA to achieve ≥90% silencing efficiency for transient knockdown of eukaryotic gene expression.
Effective gene silencing and reduced off target effects are achieved using a low siRNA concentration (1nM). The siRNA Transfection Reagent is provided as a sterile solution, and is compatible with serum and antibiotics.
Other Notes
Gene silencing assay: An A549 cell line stably expressing firefly luciferase was transfected in 24-well plates with 8.4 ng of 21-mer Luciferase siRNA using 2 μL of the MISSION® siRNA Transfection Reagent. Experiments were performed in triplicate in presence of serum. Cell lysates were assessed for luciferase expression 48 hours post-transfection.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
120.2 °F
Flammpunkt (°C)
49 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-17-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)