Fortfahren mit
S5890
Sanguinarine chloride hydrate
≥98% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H14ClNO4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.78 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
solubility
H2O: slightly soluble <0.3 mg/mL, methanol: 3.8 mg/mL
SMILES string
[Cl-].C[n+]1cc2c3OCOc3ccc2c4ccc5cc6OCOc6cc5c14
InChI
1S/C20H14NO4.ClH/c1-21-8-15-12(4-5-16-20(15)25-10-22-16)13-3-2-11-6-17-18(24-9-23-17)7-14(11)19(13)21;/h2-8H,9-10H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GIZKAXHWLRYMLE-UHFFFAOYSA-M
Application
Sanguinarine chloride hydrate was tested for anti-schistosomal activities against Schistosoma mansoni.9 It was tested for anti-lipase activity against Candida rugosa lipase.10
Sanguinarine chloride hydrate yields clear, orange solution in methanol at 20 mg/ml.
Biochem/physiol Actions
A natural product with antimicrobial, anti-inflammatory, and anti-oxidant properties.
A natural product with antimicrobial, anti-inflammatory, and anti-oxidant properties. Has antiproliferative, pro-apoptosis effects in some cancer cell lines.
Sanguinarine is a benzophenanthridine alkaloid isolated from plants belonging to the family Papaveracea. It exhibits anti-bacterial, anti-fungal, anti-inflammatory and anti-cancer properties. It induces cell cycle arrest and sensitizes cancer cells to apoptosis by activating TNF-related apoptosis inducing ligand.6,7 It inhibits STAT3, MMP-2, MMP-9, interacts with glutathione, induces generation of ROS, disrupts the microtubule assembly and causes DNA damage resulting the death of the cancer cells.6,7,8
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL89327
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
H2O: slightly soluble <0.3 mg/mL, methanol: 3.8 mg/mL
solubility
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)